WHA1950209
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
Sinonimo/i:
Z753246
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
glass microfiber
Confezionamento
pk of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
Capacità
200 mL , reservoir
200 mL
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Categorie correlate
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)