WHA1950207
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 115 mL , reservoir, diam. 70 mm
Sinonimo/i:
Z753238
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass microfiber
Confezionamento
pk of 1
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1950-207
Whatman Article No. 28418634 (US reference)
Capacità
115 mL , reservoir
115 mL
Diametro
70 mm
Diam. filtro
70 mm
Categorie correlate
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)