WHA1823125
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 25 ea, 125 mm diam
Sinonimo/i:
Z258318, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D, diam. 12.5 cm
Materiali
borosilicate glass
circles
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-125
Whatman Article No. 28418417 (US reference)
Diametro
12.5 cm
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vantaggi dei prefiltri a membrana fine
Il filtro Whatman di grado GF/D dell′azienda Cytiva è un prefiltro a membrana che fornisce protezione alle membrane con ritenzione fine. Il filtro può essere utilizzato con i filtri Whatman di grado GF/B per garantire un'efficace protezione della membrana, soprattutto durante la conta a scintillazione liquida.
Caratteristiche e vantaggi
- Thick filter media for increased loading capacity
- Nominal particle retention of 2.7 µm
- Can be used as a fine membrane prefilter
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)