Documenti fondamentali
WHA1823025
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 25 mm diam
Sinonimo/i:
Z258210, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D, diam. 2.5 cm
Materiali
borosilicate glass
circles
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-025
Whatman Article No. 28418409 (US reference)
Diametro
2.5 cm
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Descrizione generale
I filtri a membrana fine Whatman di grado GF/D di Cytiva sono spessi e offrono una buona capacità di carico. GF/D possono funzionare anche come prefiltri se utilizzato con GF/B e sono disponibili in diverse misure per adattarsi alla maggior parte dei portafiltri.
Vantaggi dei prefiltri a membrana fine
Il filtro Whatman di grado GF/D dell′azienda Cytiva è un prefiltro a membrana che fornisce protezione alle membrane con ritenzione fine. Il filtro può essere utilizzato con i filtri Whatman di grado GF/B per garantire un'efficace protezione della membrana, soprattutto durante la conta a scintillazione liquida.
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di filtrazione spesso per una maggiore capacità di carico
  • Ritenzione nominale delle particelle pari a 2,7 µm
  • Possono essere usati come prefiltro a membrana fine
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)