Documenti fondamentali
WHA1823055
Whatman® glass microfiber grade GF/D prefilter discs 2.7 μm pore size
white, binder free, 0.67 mm thick, 100 ea, 55 mm diam
Sinonimo/i:
Z258253, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri in microfibra di vetro Whatman®, grado GF/D, diam. 5.5 cm
Materiali
borosilicate glass
circles
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1823-055
Whatman Article No. 28418413 (US reference)
Diametro
5.5 cm
Spessore
0.67 mm
Dimensione pori
2.7 μm
Descrizione generale
Per scopi di filtrazione generali, per filtrazione di solventi e come pre-filtro per prolungare la durata dei filtri a membrana. Elevata capacità di carico e resistenza in umido. Senza legante. Questi filtri uniscono alte portate a elevate capacità di carico e riescono a trattenere particelle molto fini. Vengono utilizzati piatti e resistono a temperature fino a 500 °C. Senza legante.
Caratteristiche e vantaggi
  • Thick filter media for increased loading capacity
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Can be used as a fine membrane prefilter
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)