WHA10463525
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
30 mm, pore size 1 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 500 ea
Sinonimo/i:
Z698776
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463525
Whatman Article No. 28415855 (US reference)
Diametro
30 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
1 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Descrizione generale
La gamma di filtri per siringa Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
- La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
- Diametro da 13 mm con Mini-Tip
- Diametro da 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μL
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
- Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
- Supporto in polipropilene
Puradisc syringe filters for routine syringe filtration
Puradisc syringe filters cater to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Different Puradisc membrane media support diverse chemical solvents and compounds.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) syringe filter options
Cytiva′s Puradisc PTFE syringe filter is a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. It exhibits low protein binding, and its main application is filtration of non-aqueous samples. Prior to filtering of aqueous samples, the membrane must be pre-wetted with a water-miscible organic solvent.
Puradisc is available in the following membrane materials: regenerated cellulose (RC), cellulose nitrate, nylon, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polypropylene, polyvinylidene difluoride (PVDF), and cellulose acetate.
Caratteristiche e vantaggi
- Eight different material options
- Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Range of pore sizes for retaining a variety of particles
- Optional sterile, medical-grade blister pack
- Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)