Documenti fondamentali
WHA10463523
Filtro per siringa Whatman® ReZist®
30 mm, pore size 1 μm, PTFE membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Z698768
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463523
Whatman Article No. 28415854 (US reference)
Diametro
30 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
1 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrizione generale
Whatman Puradisc non-sterile syringe filters with polytetrafluoroethylene (PTFE) membrane combine premium quality with economic efficiency.
Puradisc syringe filters for routine syringe filtration
Puradisc syringe filters cater to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Different Puradisc membrane media support diverse chemical solvents and compounds.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) syringe filter options
Cytiva′s Puradisc PTFE syringe filter is a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. It exhibits low protein binding, and its main application is filtration of non-aqueous samples. Prior to filtering of aqueous samples, the membrane must be pre-wetted with a water-miscible organic solvent.
Puradisc is available in the following membrane materials: regenerated cellulose (RC), cellulose nitrate, nylon, polytetrafluoroethylene (PTFE), polyethersulfone (PES), polypropylene, polyvinylidene difluoride (PVDF), and cellulose acetate.
Filtri per siringhe Whatman® ReZist
La gamma di filtri per siringhe Whatman ReZist è stata ideata specificamente per resistere ai solventi organici. Questi filtri sono l′ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi. I filtri ReZist da 30 mm possono essere usati anche come filtri di sfiato per piccoli recipienti.
Caratteristiche di ReZist per la preparazione di campioni HPLC
  • La membrana idrofoba in PTFE è laminata con polipropilene
  • Diametro da 13 mm con Mini-Tip
  • Diametro da 13 mm con volume morto estremamente basso < 10 μL
Vantaggi:
  • Eccellente resistenza chimica nei confronti dei solventi organici standard per HPLC
  • Il diametro da 13 mm con uscita Mini-Tip è ideale per la filtrazione in flaconi per il campione molto piccoli
  • Consente un uso ottimale di campioni con piccoli volumi
  • Resistenza chimica estremamente elevata
Caratteristiche di ReZist per lo sfiato
  • Membrane in PTFE integrali, permanentemente idrofobe
  • Supporto in polipropilene
Caratteristiche e vantaggi
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Compatibilità
Suitable for clarification of aggressive organic solvents.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)