WHA10408714
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
Sinonimo/i:
Z697818, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST membrane circle white, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, black grid, sterile
Materiali
black grid
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 400 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10408714
Whatman Article No. 28415242 (US reference)
Diametro
50 mm
Diam. membrana
47 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)