WHA10401770
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Z697362, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
White Gridded, Sterile Autoclave pack
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10401770
Whatman Article No. 28415051 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)