WHA10401312
Whatman® nitrocellulose NC20 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z697192, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC20 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10401312
Whatman Article No. 28415005 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)