Key Documents
WHA10371005
Ditali per estrazione Whatman® in microfibra di vetro standard
L × W 50 mm × 16 mm, thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
Z750042
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Descrizione
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10371005
Whatman Article No. 28414806 (US reference)
Lungh. × largh.
50 mm × 16 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ditali standard in fibra di vetro
I ditali di tipo 603G sono fatti di fibre di vetro borosilicato con legante inorganico.
Resistenti a temperature fino a 500 °C.
Fabbricati con spessori delle pareti fino a 1-1,5 mm
Applicazioni standard di filtri a ditale in vetro per Soxhlet
  • Analisi di gas caldi e acidi, incluso il controllo delle emissioni e il monitoraggio dei fumi di ciminiere.
  • Estrazione Soxhlet
  • Analisi di residui di pesticidi
  • Determinazione del contenuto di olii e grassi negli alimenti
  • Analisi di olii e morchie in rifiuti solidi
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva