WHA10371011
Ditali per estrazione Whatman® in microfibra di vetro standard
603G glass fiber thimble 22 x 80 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
Sinonimo/i:
Z696862, extraction thimbles, glass fiber filters, glass fibre filters
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Grade 603 G (Glass Fiber with inorganic binder)
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
packet of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10371011
Whatman Article No. 28414809 (US reference)
Largh. × lungh.
22 mm × 80 mm
Spessore
1.5 mm
Descrizione generale
Gamma di ditali Soxhlet in vetro standard Cytiva
I ditali per estrazione in vetro standard Whatman sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e spessori delle pareti per adattarsi alle vostre applicazioni:
- dodici misure di diametro interno disponibili
- dodici misure di lunghezza del ditale disponibili
Caratteristiche e vantaggi
- Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
- Manufactured with walls as thin as 1–1.5 mm
- Analysis of hot and acidic gases, including emission control and smoke stack gas monitoring
- Soxhlet extraction
- Analysis of pesticide residues
- Determination of oil/fat content of foods
- Analysis of oil and grease in solid wastes
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)