WHA10350274
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
L × W 48 mm × 200 mm, thickness 2.0 mm
Sinonimo/i:
Z749826
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10350274
Whatman Article No. 28414710 (US reference)
Lungh. × largh.
48 mm × 200 mm
Spessore
2.0 mm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10350274 | 4061831612462 |