Documenti fondamentali
SYNF198100
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 29/20, top diam. 100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS29/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F198100
Diametro sommità
100 mm
Descrizione generale
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)