Documenti fondamentali
WHA10328170
Whatman® cotton grade 740E filter discs
white, hydrophilic, thick, 1000 ea, 12.7 mm diam
Sinonimo/i:
Z749486
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Whatman® filter discs, Grade 740E, size 12.7 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pk of 1000
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10328170
Whatman Article No. 28414439 (US reference)
Misura
12.7 mm
Descrizione generale
Whatman® Grade 740E Filter Discs are thick, and highly absorbent paper discs made of high-purity cotton linter and are typically used in antibiotic-assay procedures.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3