Documenti fondamentali
W6756
2-Ketoglutaric acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Punto di fusione
114-117 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)