Documenti fondamentali
W470411
Sigma-Aldrich
2-Methoxynaphthalene
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Formula condensata:
C10H7OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.20
Numero FEMA:
4704
Beilstein:
1859408
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
04.074
NACRES:
NA.21
Organolettico:
orange blossom; floral; sweet
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
orange blossom; floral; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)