Documenti fondamentali
W415901
Sigma-Aldrich
2-Methoxythiophenol
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Mercaptoanisole, 2-Methoxybenzenethiol, Thioguaiacol
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.20
Numero FEMA:
4159
Beilstein:
2042178
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.139
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
99 °C/8 mmHg (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Densità
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; spicy; smoky
Stringa SMILE
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methoxythiophenol is a sulfur-containing compound that can be used as a flavoring agent.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W415901-100G4061838194022
W415901-1KG4061836713072
W415901-25G4061838194039
W415901-500G4061838194046
W415901-SAMPLE4061838194053