Documenti fondamentali
W400408
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethanol
≥99%
Sinonimo/i:
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.16
Numero FEMA:
4004
Beilstein:
1731081
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.179
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4930 (lit.)
P. ebollizione
169-171 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; sulfurous
Stringa SMILE
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aaron B Cowley et al.
Biochemistry, 43(6), 1656-1666 (2004-02-11)
N-Acetylmicroperoxidase-8 (1) contains heme and residues 14-21 of horse mitochondrial cytochrome c (cyt c). The two thioether bonds linking protein to heme in cyt c are present in 1, and the native axial ligand His-18 remains coordinated to iron. As
Matthew C Mackenzie et al.
Biomacromolecules, 16(1), 236-245 (2014-12-18)
The field of RNA interference depends on the development of safe and efficient carriers for short interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery. Conventional cationic monomers for siRNA delivery have utilized the nitrogen heteroatom to produce cationic charges. Here, we polymerized cationic