W381918
L-arginina
99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +27°, c = 8 in 6 M HCl
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Metabolomic approaches to dissect dysregulated metabolism in the progression of pre-diabetes to T2DM.: This study employs L-Arginine to examine metabolic changes during the transition from pre-diabetes to type 2 diabetes mellitus, offering new targets for early intervention (Ji et al., 2024 Jun). Link to the article.
- Amino acid profile alteration in age-related atrial fibrillation.: Investigates the role of L-Arginine in cardiovascular aging, highlighting its potential in developing therapeutic strategies against atrial fibrillation associated with aging (Huang et al., 2024 Mar). Link to the article.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?