Documenti fondamentali
W347418
Sigma-Aldrich
2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-acetaldehyde
≥75%
Sinonimo/i:
β-Homocyclocitral
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.26
Numero FEMA:
3474
Numero CE:
N° CoE:
10338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.112
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥75%
Impurezze
≤20% β-cyclocitral
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
58-59 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
oily; woody; cooling; camphoraceous; fruity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CC1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-9-5-4-7-11(2,3)10(9)6-8-12/h8H,4-7H2,1-3H3
VHTFHZGAMYUZEP-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W347418-100G4061838182784
W347418-25G4061838182791
W347418-SAMPLE4061837536366