Key Documents
W292155
Sigma-Aldrich
Potassium sorbate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Potassium 2,4-hexadienoate, Sorbic acid potassium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH=CHCOOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero FEMA:
2921
Beilstein:
5357554
Numero MDL:
Numero E:
E 202
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1