Documenti fondamentali
W222455
Sigma-Aldrich
Caffeina
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1,3,7-trimetilxantina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero FEMA:
2224
Beilstein:
17705
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352210
Numero Flavis:
16.016
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
99%
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)