W212806
Benzaldehyde dimethyl acetal
≥98%, FG
Sinonimo/i:
α,α-Dimethoxytoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral; fruity; wine-like
Stringa SMILE
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W212806-10KG-K | |
W212806-1KG-K | 4061837845482 |
W212806-5KG | |
W212806-10KG | |
W212806-1KG | |
W212806-5KG-K | 4061837845499 |
W212806-SAMPLE | |
W212806-SAMPLE-K | 4061837845505 |