Documenti fondamentali
TEM-LFH7100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H7)
Gold Grids, size 400 mesh, pack of 100
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
pack of 100
Misura
400 mesh
Descrizione generale
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H7), Pitch 63 micron, 400 mesh
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)