PZ0037
Crisaborole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[(1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborol-5-yl)oxy]benzonitrile, 5-(4-Cyanophenoxy)-1,3-dihydro-1-hydroxy-[2,1]-benzoxaborole, 5-(4-Cyanophenoxy)-2,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, AN2728
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OB1OCC2=C1C=CC(OC3=CC=C(C#N)C=C3)=C2
InChI
1S/C14H10BNO3/c16-8-10-1-3-12(4-2-10)19-13-5-6-14-11(7-13)9-18-15(14)17/h1-7,17H,9H2
USZAGAREISWJDP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3