TEM-HC300CUCC
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Sinonimo/i:
Holey Carbon Film - Cu, 300 mesh, less than 3 nm, CC
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 25 ×
Misura
300 mesh
Categorie correlate
Descrizione generale
Holey Carbon Film with a Continuous Layer of Ultrathin Carbon Film (< 3 nm thick) on 300 mesh copper grids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)