Documenti fondamentali
TEM-HC200CU100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 100 nm , Hole, box of 25
Sinonimo/i:
Holey Carbon - Cu, 200 mesh, 100 micron
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiali
carbon film (holey)
copper grid
Confezionamento
box of 25
Misura
100 nm , Hole
200 mesh
Descrizione generale
Holey carbon film supported copper TEM gird: hole size 100 nm on 300 mesh copper grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)