TEM-FF100-NI-50
Formvar Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 50
Misura
100 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thin formvar film supported standard square mesh grids. Nickel grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)