Documenti fondamentali
TEM-CFT200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM ONLY ON THIN BAR 200 MESH COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)