Documenti fondamentali
TEM-CF400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON SQUARE MESH - CU 400# UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)