TEM-CF400CU
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM 400# COPPER 25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 25
Misura
400 mesh
Categorie correlate
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)