Documenti fondamentali
TEM-CF200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM 200 MESH CU 25/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)