TEM-CF100HCU50
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 100 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON FILM ONLY ON 100 HEX COPPER GRIDS 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Materiali
carbon film
copper grid
Descrizione
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
Confezionamento
box of 50
Misura
100 mesh
Categorie correlate
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 100 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF100HCU50 | 4061842454464 |