TEM-76042-40
Micronporous Silicon Nitride TEM Window Grids for Cryo-EM Suspension
10nm Thick, pack of 10
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 10
Categorie correlate
Descrizione generale
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 20 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-76042-40 | 4065266051261 |