Documenti fondamentali
T39853
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisocyanate
95%
Sinonimo/i:
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.16
Beilstein:
744602
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
6 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
95%
Temp. autoaccensione
>1148 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Impurezze
4% 2,6-isomer
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in the preparation of polyurethanes and macrocyclic crown ethers.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R S Labow et al.
Biomaterials, 16(1), 51-59 (1995-01-01)
The biostability of polyurethanes was evaluated using a human neutrophil cell culture. The polymers were synthesized with 14C radiolabelled components incorporated into the polyurethane chain and the amount of radiolabel released during exposure to cells and medium was used as
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 17, 249-249 (1994)
Olov Collste et al.
Journal of cardiac failure, 20(12), 968-972 (2014-10-01)
Our objective was to investigate whether dobutamine stress echocardiography (DSE) could induce abnormal cardiac function in takotsubo stress cardiomyopathy (TSC) patients in a stable condition after the acute attack. This was a case-control study and a substudy of the Stockholm
Tatiana Kuznetsova et al.
American journal of hypertension, 28(4), 535-545 (2014-09-23)
The cardio-renal interaction occurs via hemodynamic and humoral factors. Noninvasive assessment of renal hemodynamics is currently possible by assessment of renal resistive index (RRI) derived from intrarenal Doppler arterial waveforms as ((peak systolic velocity - end-diastolic velocity)/peak systolic velocity). Limited
Norman Mangner et al.
JACC. Cardiovascular imaging, 7(12), 1198-1205 (2014-10-13)
The aim of our study was to assess geometric and functional changes of the heart in obese compared with nonobese children and adolescents. Obesity in children and adolescents has increased over the past decades and is considered a strong risk