216836
Tolylene-2,4-diisocyanate
technical grade, 80%
Sinonimo/i:
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
6 (vs air)
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
80%
Temp. autoaccensione
>1148 °F
Limite di esplosione
9.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Solubilità
acetone and ethanol: soluble(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: miscible(lit.)
chlorobenzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
kerosene: miscible(lit.)
olive oil: miscible(lit.)
Densità
1.225 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
216836-50G | |
216836-1KG | 4061837506741 |
216836-250G | 4061838774651 |