Key Documents
T241334
(3E)-7-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-4-METHYL-3-HEPTEN-1-OL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H30O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.48
Numero MDL:
Altre note