Documenti fondamentali
SYNS411530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Sinonimo/i:
Synthware S411530, 3-way stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S411530
Dimensioni foro
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
stopcock system
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNS411530-1EA4061832198200