Documenti fondamentali
SYNS341750
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Sinonimo/i:
Synthware S341750
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S341750
Dimensioni foro
4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNS341750-1EA4061832188102