SYNF984500
Synthware™ Kuderna-Danish flask
capacity 500 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware F984500
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
agenzia
suitable for EPA 1613
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F984500
Capacità
500 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)