SYNF671425
Synthware™ pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
25 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Sinonimo/i:
Synthware F671425, addition funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F671425
Capacità
25 mL
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)