P9357
Anti-Potassium Channel Kv1.5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-ATFB7, Anti-HCK1, Anti-HK2, Anti-HPCN1, Anti-KV1.5, Anti-PCN1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:400
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Kcna5(16493)
rat ... Kcna5(25470)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?