Key Documents
SYNF459125A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and glass stopper
Sinonimo/i:
Synthware F459125A, glass separatory funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F459125A
Capacità
125 mL
125 mL
Descrizione generale
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)