Documenti fondamentali
SYNF30452L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinonimo/i:
Synthware F30452L, glass round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS45/50
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F30452L
Capacità
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)