SYNF303450
Synthware™ single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 34/45
Sinonimo/i:
Synthware F303450, glass round flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS34/45
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F303450
Capacità
500 mL
500 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)