SYNF260810X
Synthware™ fritted gas dispersion tube
disc diam. 10 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Synthware F260810X, glass gas dispersion tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
glass tube
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F260810X
Diam. disco
10 mm
D.E. stelo × lungh.
8 mm × 150 mm
Descrizione generale
Stem is 8 mm O.D × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)