SYNF21842L
Synthware™ four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F21842L, 4-neck reaction flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Giunto
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F21842L
Capacità
2,000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)