Key Documents
SYNF150025
Synthware micro filter flask
stopper size #3, capacity 25 mL
Sinonimo/i:
Synthware F150025
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
flat bottom flask
glass flask
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F150025
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)