Key Documents
SYNC259300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm, hose size 8 mm
Sinonimo/i:
Synthware C259300, Bulb condenser
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C259300
Dimens. tubo
8 mm
Lunghezza camicia
300 mm
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)